Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Drahtregal, Stabrollen
Wählen Sie aus verschiedenen Laufrollen, die Ihren Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit entsprechen
Marke:  Metro™ 5PCM
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15996731
  • 126.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Das Gesamtgewicht von Ausrüstung und Last sollte nicht mehr als das Dreifache der Nenntraglast pro Rolle betragen.
Includes:
Stoßfänger in Donut-Form.
Beschreibung
Beschreibung
Die Auswahl an Rollen umfasst Standard-Stabrollen, Rollen aus Polymer, waschbare Rollen aus Edelstahl und autoklavierbare Rollen für hohe Temperaturen. Sowohl Polymer- als auch Edelstahlrollen bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Leistungsfähigkeit und eine verbesserte Haltbarkeit. Die Rollen sind mit Drehgelenk, mit Schwenkbremse oder als starre Ausführung erhältlich.
  • Für eine verbesserte Spurführung und Handhabung werden zwei starre Stabrollen pro Einheit empfohlen
  • Die starren Laufrollen sind mit jeweils zwei starren Stabrollen ausgestattet und basieren auf der Breite des Regals
Rollen aus Polymer
  • Rollen aus Polymer bieten Korrosionsbeständigkeit und eine verbesserte Haltbarkeit
  • Rolle komplett aus Polymer, Achse und Eisenteile aus Edelstahl
  • Rad aus Polyurethan
  • Achslager mit Kragen
  • Optionaler Bremsmechanismus, der mit dem Fuß betätigt wird
Waschbare Rollen aus Edelstahl
  • Versiegelung mit Fett und Schmiernippel an Drehgelenk und Achse
Autoklavierbare Rollen für hohe Temperaturen
  • Temperaturbeständigkeit bis zu 300 °F (149 °C)
Bestellinformation
Bei der Bestellung starrer Laufrollen muss die Regalbreite bekannt sein. Die Bremsen werden mit dem Fuß betätigt.
Spezifikation
Spezifikation
Lenkrolle mit Zapfen
5 in.
Metro™ Super Erecta™ Drahteinlegeböden
135 kg
-49 bis 49 °C
Ja
Nicht autoklavierbar
12,7 cm
300 lb.
-20 bis 120 °F
Polyurethan, flach
Antimikrobielles Polymer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Drahtregal, Stabrollen > Schwenkrolle; antimikrobiell; Lauffläche des Rads: Polyurethan; Nenntraglast: 135 kg (300 lb.)