Learn More
Eppendorf™ Thermodrucker DPU-S445
Thermolinien-Punktdrucker mit hoher Druckgeschwindigkeit und transparenter Druckoberfläche.
933.72 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | BioPhotometer D30 und die Produktlinie BioSpectrometer |
---|---|
Typ | Thermotransferdrucker |
Beschreibung | Max. Druckgeschwindigkeit: 90 mm/s, Punkte/Linie: 832, Auflösung: 8 Punkte/mm |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15723275
|
Eppendorf™
6135011000 |
EU-Stecker |
933.72 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Automatisches Ausdrucken der Ergebnisse
- Einfache und direkte Verbindung über USB
- Kompakt, geringes Gewicht
- Problemlose Papierausrichtung
- Kompatibel mit dem BioPhotometer D30 und der Produktlinie BioSpectrometer
Spezifikation
BioPhotometer D30 und die Produktlinie BioSpectrometer | |
Thermotransferdrucker | |
Max. Druckgeschwindigkeit: 90 mm/s, Punkte/Linie: 832, Auflösung: 8 Punkte/mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Thermodrucker DPU-S445