Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Mimic
Kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNAs, die endogene miRNAs imitieren und die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität ermöglichen.
Marke:  Ambion™ 4464066
477.35 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13426696
  • 716.00 CHF / 5 Nanomol
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
miRNA Mimics sind kleine, chemisch modifizierte doppelsträngige RNAs, die endogene miRNAs imitieren und die miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität ermöglichen. mirVana™ miRNA-Mimics sind aufgrund ihrer proprietären chemischen Modifikationen spezifischer als ihre Vorgänger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
miRNA
Je 1
mirVana™ Mimics und Inhibitoren, 5 nmol, Mimics, die spezifischer sind als ihre Vorgänger, miRNA-Inhibitoren, die potenter sind als ihre Vorgänger, ermöglichen miRNA-Funktionsanalyse durch Hochregulierung der miRNA-Aktivität
mirVana™ Mimics und Inhibitoren
2 nmol
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ambion™ mirVana™ miRNA Mimic > 5 nmol