Learn More
Asecos™ SLX-CLASSIC Umluft-Sicherheitsschränke
Für die sichere und zugelassene Lagerung aggressiver, nicht entzündlicher Gefahrstoffe in Arbeitsräumen.
Marke:  Asecos™ 3293600130608
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15695677
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit – Schrankgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit außerhalb des Lagerraums montierten Sicherheitselementen für erhöhten Korrosionsschutz
  • Zwei in einem – zwei hermetisch getrennte Staufächer ermöglichen die isolierte Lagerung von Säuren und Basen in einem Schrank
  • Keine unbefugte Verwendung – Türen mit Profilzylinder abschließbar, Integration in ein bestehendes Verriegelungssystem möglich
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Umluftfiltersystem, ideal für den direkten Einbau in sehr geräuscharmen Arbeitsbereichen, nur ca. 39 dB
  • Mit mehrstufigem Breitbandfilter
  • Die Überwachungselektronik für die Extraktion umfasst Kühlgerätekabel und Netzstecker
  • Optischer und akustischer Alarm einschließlich potentialfreiem Alarmkontakt
  • Display mit innovativem Touch Panel
  • Manuelle Überprüfung der Filtersättigung
  • Umweltfreundlich mit längerer Filterlebensdauer und einem wiederverwendbaren Filtersystem
Spezifikation
Spezifikation
EN 14727
565 x 485 x 1865 mm
Flügel
12 Einlegeböden mit Bodenwanne: je 25 kg/11 l, maximale Belastung: 300 kg
Pulverbeschichtet
Hellgrau
Sicherheitsschrank
12 25 kg/11 l-Ausziehböden aus PP mit PP-Wanne
615 x 1197 x 2300 mm
Lagerung aggressiver, nicht brennbarer Gefahrstoffe
2
350,3 kg
Stahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ SLX-CLASSIC Umluft-Sicherheitsschränke > 12 x 25 kg/11 l-Ausziehböden aus PP mit PP-Wanne