Learn More
TaqMan™ TaqMan™ microRNA Kit zur reversen Transkription
Enthält alle erforderlichen Bestandteile für 200 Reaktionen mit optimaler Leistung in TaqMan™ microRNA-Assays.
490.00 CHF - 1450.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | 2-Schritt-RT-qPCR |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
Optimale Reaktionstemperatur | 42 °C |
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10146854
|
TaqMan™
4366596 |
200 Reaktionen |
490.00 CHF
200 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10268364
|
TaqMan™
4366597 |
1000 Reaktionen |
1450.00 CHF
1000 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Hochgradig spezifisches Kit, das nur reife miRNA und keine Vorläufer quantifiziert. Empfindliches Kit für einen sparsamen Einsatz von begrenzten Proben, das nur 1 bis 10 Nanogramm an Gesamt-RNA benötigt. Es ist ein schneller, einfacher und skalierbarer quantitativer RT-PCR-Assay in zwei Schritten, der in weniger als drei Stunden qualitativ hochwertige Ergebnisse liefert.
Komponenten dieses Kits werden mit dem RT-Primer verwendet, der mit dem TaqMan™ microRNA-Assay geliefert wird, um miRNA in cDNA umzuwandeln.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
Primer-Sonde | |
2-Schritt-RT-qPCR | |
42 °C | |
Kit für die reverse MicroRNA-Transkription | |
Trockeneis | |
10X | |
cDNA | |
RNA |
Hoch | |
Schnell | |
TaqMan™ | |
MultiScribe™ | |
miRNA-Analyse | |
10 X | |
Separate Komponenten | |
200 bp oder weniger |