Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human JAK-STAT Pathway, Fast 96-well
TaqMan™ Array, JAK-STAT-Signalweg, Mensch, schnell, 96 Wells
Marke:  Applied Biosystems™ 4418801
Artikelnummer. 10546945
  • 383.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Die TaqMan™ 96-Well-Array, Platte für den JAK-STAT Signalweg, Mensch enthält 92 Assays für Gene, die mit den JAK-STAT-Signalwege assoziiert sind, und 4 Assays für Kanditatengene für die endogene Kontrolle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Array-Platte
Human
Getrocknet
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
TaqMan™
Schnell
96-Array-Platte
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion
FAM
1 x 96-well plate
Zellzyklus & Proliferation, Apoptose, biomarkerbezogene(r) Pathway(s), Onkologie, Immunologie, Signaltransduktion
Dokumentation
Manuals
Specification Sheets
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human JAK-STAT Pathway, Fast 96-well > 1 x 96 Well-Platte