Learn More
Invitrogen™ Library Efficiency™ DH5α kompetente Zellen
Ideal für schwierige Klonierungskonstrukte oder Anwendungen, die begrenzte DNA-Mengen verwenden
Marke: Invitrogen™ 18263012
118.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
126.16 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Library Efficiency DH5α Kompetente Zellen: 5 Fläschchen, je 200 μl (insgesamt 1 ml), pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl, S.O.C. Medium: 2 Flaschen mit jeweils 6 ml
Beschreibung
Library Efficiency DH5α Kompetente Zellen sind ein vielseitiger Stamm chemisch kompetenter Zellen, die eine Transformationseffizienz von >1 x 108 KbE/μg Plasmid-DNA aufweisen.
- Unterstützen Blau-Weiß-Screenings durch α-Ergänzung auf Platten mit X-Gal oder Bluo-Gal
- Erhalten die Plasmid-DNA mit minimalen Rekombinationsereignissen
- Liefern eine hohe Ausbeute bei Plasmidpräparationen für Downstream-Prozesse
- M13mp Klonierungsvektoren können auf einer Fläche von DH5α-FT™, DH5α F'™, DH5αF'IQ™, JM101 oder JM107 für die Plaquebildung vervielfältigt werden
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Kompetente Zelle | |
Ja | |
Mittlere Effizienz (10^8–10^9 cfu⁄µg) | |
No | |
Ja | |
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA | |
Trockeneis | |
E. coli | |
Dh5a, Library Efficiency™ |
F'-Episom fehlt | |
Nein | |
Enthält: • Library Efficiency DH5α kompetente Zellen: 5 Fläschchen, je 200 µl (insgesamt 1 ml) • pUC19 DNA (10 pg/ul): 1 Fläschchen, 50 µl • S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 6 ml Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. pUC19-DNA bei -20 °C lagern. S.O.C.-Medium bei 4 °C oder Raumtemperatur lagern. |
|
Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Ja | |
Nein | |
Rörchen | |
5 x 200 μl |