Learn More
Ammoniak, ca. 7 N Lösung in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniak, H3N, CAS-Nummer 7664-41-7, 67-56-1, AM-Fol, Ammoniak, wasserfreies Ammoniak, wasserfreies Ammoniak, Ammoniakgas, Ammoniak, Ammoniakgas, wasserfreies Ammoniak, Nitrosil, Hirschhorngeist, 2,5 l, CHEBI:16134, farblos bis gelb, 6,0 bis 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 °C, 17,03, GHS-Signalwort:Gefahr
Marke: Thermo Scientific Acros 133710010
282.61 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Ammonia | |
ca. 7N Solution in Methanol | |
H3N | |
6.0 to 7.5N | |
05,15 | |
15, 488 | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
N | |
17.03 | |
222 | |
17.03 | |
0.77 |
Farblos bis hellgelb | |
7664-41-7, 67-56-1 | |
NH3 | |
MFCD00011418 | |
0.7700g/mL | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
1 L | |
Azan | |
14°C | |
CHEBI:16134 | |
Glasflasche | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonia, ca 7N solution in methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2411519 | Analysenzertifikat | 11/01/2025 | 133710025,133710010,133710250,133710251 |
BS24/028 | Analysenzertifikat | 23/12/2024 | 133710025,133710010,133710250,133710251 |
2421799 | Analysenzertifikat | 23/12/2024 | 133710025,133710010,133710250,133710251 |
2372583 | Analysenzertifikat | 14/03/2024 | 133710025,133710010,133710250,133710251 |
2365468 | Analysenzertifikat | 14/03/2024 | 133710025,133710010,133710250,133710251 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%