Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human MicroRNA A Cards v2.0
TaqMan™ Array, MicroRNA A-Karten v2.0, Mensch
Marke: Applied Biosystems™ 4398965
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die TaqMan™ Array Human MicroRNA A Karte V2.0 enthält 384 TaqMan™ MicroRNA Assays, die eine genaue Quantifizierung von 377 humanen MicroRNAs in gerade 5 Stunden ermöglichen. Drei TaqMan microRNA Assay-endogene Kontrollen sind enthalten, um die Datennormalisierung zu unterstützen, und ein TaqMan™ microRNA-Assay, der nicht mit dem Menschen verwandt ist, ist als Negativkontrolle enthalten. Details zu den enthaltenen Assays finden Sie in der Ziellistendatei. Für den Betrieb dieses Arrays ist der Erwerb von Megaplex™ RT Primer, Human Pool A V2.1 erforderlich. Ein zusätzlicher Vorverstärkungsschritt wird durch Megaplex™ PreAmp Primer, Human Pool A V2.1 für Situationen ermöglicht, in denen die Empfindlichkeit von größter Bedeutung ist und⁄oder die Probe begrenzt ist.
Spezifikation
Array MicroRNA A-Karte (Mensch) | |
Human | |
Getrocknet | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
Megaplex™, TaqMan™ | |
Standard |
384-Well-Mikrofluidik-Karte | |
4 °C | |
AB 7900 HT 384 Well-System | |
FAM | |
4 pack | |
Genregulierung, Epigenetik |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Quick Reference: TaqMan Gene Expression Assays - TaqMan Array Cards
Version: C
DateigrößeVersion: 191.7 kB
Information Card: Human MicroRNA Array v2.0
Version: AB
DateigrößeVersion: 197.6 kB
Information Card: Rodent MicroRNA Array v2.0
Version: AB
DateigrößeVersion: 197.3 kB
Datasheets: Megaplex™ Assay Performance File Human Card A
DateigrößeVersion: 89 kB
Brochures & Specifications: TaqMan® Array Human MicroRNA Cards
DateigrößeVersion: 589.9 kB
Megaplex™ Pools and TaqMan® MicroRNA Array Cards Content (.xls)
DateigrößeVersion: 145.5 kB
Brochures & Specifications: TaqMan® Array Rodent MicroRNA Cards
DateigrößeVersion: 131 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human MicroRNA A Cards v2.0 > 4er-Packung