Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsstandards, Lösungen und Zubehör
Führen Sie praktisch alle elektrochemischen Analysen mit diesen Leitfähigkeitsstandards und Lösungen durch. Alle Leitfähigkeitsstandards sind auf NIST™ Standard-Referenzmaterialien rückführbar.
Marke:  Thermo Scientific™ 011006
153.79 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11916079
  • 161.88 CHF / 5 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Führen Sie praktisch alle elektrochemischen Analysen mit Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsstandards und -lösungen durch. Wählen Sie aus einer kompletten Auswahl von Leitfähigkeitszubehör, einschließlich Leitfähigkeitsstandards und TDS-Standards (Total Dissolved Solids, insgesamt gelöste Feststoffe). Alle Leitfähigkeitsstandards sind auf NIST™ Standard-Referenzmaterialien rückführbar.
Leitfähigkeitsstandards
  • NIST-rückführbare Standard-Referenzmaterialien
  • Erfüllen alle Anforderungen der Endanwender, einschließlich Anforderungen an die Laborqualität und DIN-Normen
  • Temperaturtabellen der Leitfähigkeitsstandards sind in die Thermo Scientific Orion Messsoftware programmiert, die mit den automatischen Kalibrierfunktionen verwendet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Leitfähigkeitsstandard
Ja
7230 ppm als NaCl
4.75 to 7.75
Orion pH-Messgerät
Standardlösung
5 x 60 ml
Flasche
12.9 mS/cm
Durchsichtig
100°C
löslich
Leitfähigkeitsstandard
Dokumentation
Manuals
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerDZ2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog Number011006
ChargennummerCT1A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number011006
ChargennummerCT1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog Number011006
ChargennummerCV1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2024 Catalog Number011006
ChargennummerCX1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/03/2024 Catalog Number011006
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Leitfähigkeitsstandards, Lösungen und Zubehör > 12,9 mS/cm Leitfähigkeitsstandard, 7.230 ppm als NaCl TDS Standard, 5 x 60 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.