Learn More
Eppendorf™ Ausschwingrotor ohne Becher für Tischzentrifugen
Das kompakte und robuste Design bietet höchsten Bedienkomfort
Marke:  Eppendorf™ 5702740004
685.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10034261
  • 687.74 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Eppendorf Zentrifugen 5702 
  • Die Produktfamilie der 5702 Universalzentrifugen mit niedriger Drehzahl ist speziell auf die Anforderungen klinischer Forschungslabore und Zellkulturlabore mit geringem bis mittlerem Durchsatz zugeschnitten. Dank ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich auf jedem Labortisch aufstellen, und ihr leiser Betrieb sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ausschwingrotor ohne Korb
3,000 x G
5702/5702 R/5702 RH Zentrifuge
5 bis 25 ml
4.400 U/min
15
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Ausschwingrotor ohne Becher für Tischzentrifugen > Zentrifuge 5702/5702 R/5702 RH