missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Rührstäbe, dreieckig, PTFE

Aufgrund seiner Schabwirkung auf dem Boden des Behältnisses besonders geeignet für das Auflösen von Feststoffen und das Mischen von Sedimenten. Der PTFE-Rührstab in Dreiecksform sorgt für gleichmäßige Rührvorgänge in Behältern mit flachem Boden.

Marke:  Fisherbrand™ 001.435

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11838872

  • 30.18 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Besonders effektiv beim Auflösen von Feststoffen und dem Mischen von Sedimenten aufgrund der schabenden Wirkung auf die Grundfläche des Behälters
  • Autoklavierbar
Spezifikation

Spezifikation

Ja
Weiß
35 x 9 x 9 mm
9 mm
35 mm
Dreieckig
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Behälter & Gefäße / Heizrührer
9 mm
5/Pckg.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ Rührstäbe, dreieckig, PTFE > Abmessungen (Durchm. x L):9 x 35 mm (Durchm. x H)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt