Learn More
Eppendorf™ Pipettenmanager – Connected Electronic Pipette System
Steuern Sie die angeschlossenen elektronischen Pipetten von Eppendorf über ein spezielles WLAN für schnellere und reproduzierbarere Ergebnisse. Pipetten per Fernzugriff einrichten, Anleitungen zur Pipettiertechnik erhalten, Aktivitäten digital dokumentieren und mehr.
Marke: Eppendorf™ 1004000001
1201.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Pipettenmanager, ein externer Touch-Server, der die Kommunikation mit angeschlossenen elektronischen Pipetten ermöglicht.
- Übertragen Sie Einstellungen und andere Parameter schnell auf angeschlossene elektronische Pipetten und beginnen Sie sofort mit dem Pipettieren
- Nutzen Sie Anweisungen vom Software-integrierten Flüssigkeitsmanager bei der Arbeit mit Flüssigkeiten unterschiedlicher Viskosität oder Flüchtigkeit oder mit Schaum erzeugenden Flüssigkeiten
- Wählen Sie aus vordefinierten Eppendorf-Flüssigkeitstypen (z. B. Aceton) oder erstellen Sie Ihre eigenen
- Verwalten Sie Ihre Pipettenflotte effektiver innerhalb Ihrer Arbeitsgruppe und verbessern Sie die Zusammenarbeit (z. B. durch gemeinsame Nutzung erstellter Flüssigtypen)
- Alle Eppendorf Xplorer und Xplorer sowie 4-, 6-, 8- und 12-Kanal-Elektronikpipetten sind kompatibel. Move It™ Pipetten werden derzeit nicht unterstützt.
- Leichtes Upgrade der elektronischen Pipetten Eppendorf Xplorer und Xplorer plus mit dem WLAN-Modul Eppendorf Xplorer Connect. Die WLAN-Module werden mit einer kürzeren Batterie geliefert, um einen optimalen Sitz zu gewährleisten.
- Der VisioNize Pipettenmanager basiert auf dem VisioNize Touch-Interface-Konzept, das von Kunden umfassend getestet wurde, um die Lern- und Anpassungszeit zu reduzieren.
Spezifikation
Elektronische Xplorer Pipette | |
Bedienfeld für elektronische Pipetten | |
Netzteil, Betriebsanleitung | |
100/240 V |
Polycarbonat | |
Eppendorf Xplorer™, Xplorer plus und Xplorer plus Move IT™ elektronische Pipetten | |
196 x 153.7 x 75 mm | |
50/60 Hz ±5 % |