Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ McFarland Äquivalenz-Trübungsstandard-Set
Thermo Scientific™ Remel McFarland Äquivalenz-Trübungsstandards sind in Kunststoffbehältern mit einer visuellen Vergleichskarte verpackt.
Marke: Thermo Scientific™ R20415
81.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
99.75 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24235" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel McFarland Äquivalenz-Trübungsstandards sind in Kunststoffbehältern mit einer visuellen Vergleichskarte verpackt.
- Die Röhrchen sind 15 x 103 mm groß und passen in die meisten Spektralphotometer
- Die Polystyrol-Technologie verlängert die Lebensdauer.
Spezifikation
Trübungsstandard | |
15 x 103 mm |