Dokumentation
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Erhöhen Sie die Laborproduktivität mit dem Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml Ausschwingrotor, der mit 4700 U/min maximale Flexibilität bietet.
Marke: Thermo Scientific™ 75003180
2284.21 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Erhöhen Sie die Laborproduktivität mit dem Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml Ausschwingrotor, der mit 4700 U/min maximale Flexibilität bietet.
Bestellinformationen:Becher, Deckel und Mikrotiterplattenträger sind gesondert erhältlich. Die Rotorkörper (75-003-607) und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer für Ersatz-O-Ringe für Deckel (4/Satz): 75-003-610 Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Im Lieferumfang enthalten:
Rotorhandbuch
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R und Thermo Scientific SL40/40R
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
TX-750 (nur Rotorkörper) mit selbstfettender Slide Coat Oberfläche | |
4 x 750 ml | |
4.700 U/min (mit Rundbechern Nr. 75-003-608; Drehzahl je nach Becherart unterschiedlich) | |
139 mm | |
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 und SL 40/40F Zentrifugen | |
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert. |
Ausschwingrotor | |
4.816 x g (mit 75-003-608 Rundbechern, RZB variiert je nach Bechertyp) | |
195 mm | |
98 mm | |
90° | |
Ja |
Gültig bis zum: 2025-07-13
Gültig bis zum: 2025-07-31
Gültig bis zum: 2025-08-24
Gültig bis zum: 2025-12-31