Learn More
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10034261
|
Eppendorf™
5702740004 |
5 bis 25 ml | 5702/5702 R/5702 RH Zentrifuge |
687.74 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10132152
|
Eppendorf™
5810743001 |
0,2 bis 500 ml | 5810/5810R Zentrifuge |
1655.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Eppendorf Zentrifugen 5702 und 5810/5810R.
- Die Produktfamilie der 5702 Universalzentrifugen mit niedriger Drehzahl ist speziell auf die Anforderungen klinischer Forschungslabore und Zellkulturlabore mit geringem bis mittlerem Durchsatz zugeschnitten. Dank ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich auf jedem Labortisch aufstellen, und ihr leiser Betrieb sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung.
- Die Zentrifuge 5810/5810R ist dank ihrer hohen Leistung für Labore mit mittlerem bis hohem Durchsatz geeignet. Außerordentliche Vielseitigkeit und die Aufnahmekapazität für Röhrchen und Platten werden mit einer besonders kompakten Stellfläche kombiniert.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Ausschwingrotor ohne Becher für Tischzentrifugen