Learn More
Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml Ausschwingrotor
Decken Sie mit dem Ausschwingrotor ein breites Spektrum an Probengrößen und Anwendungen ab.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003655
2100.38 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11754998
  • 2406.98 CHF / 4 Sets
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Decken Sie mit dem Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml-Ausschwingrotor ein breites Spektrum an Probengrößen und Anwendungen ab.
Bestellinformationen:
Becher und Deckel sind gesondert erhältlich; Rotorkörper (75-003-629) und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer für Ersatz-O-Ringe für Deckel (4er Satz) 75-003-657. Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Zentrifugen
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ausschwingrotor
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 und SL 16 Zentrifugen
Ja
4 x 400 ml
Von CAMR™, HPA, Porton Down/England hinsichtlich Biosicherheit zertifiziert
Set of 4
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml Ausschwingrotor > Rundbecher für TX-400 Rotor (4)