Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico Complete Mouse IgG Detection Kit
Kombiniert SuperSignal West Pico-Substrat mit HRP-konjugierten Kaninchen- oder Maus-Sekundärantikörpern für ein praktisches, anwenderfreundliches Western-Blot-Nachweis-Kit.
Marke: Thermo Scientific™ 34081
597.82 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal Western Blotting Kits eignen sich ideal für vielbeschäftigte Forscher oder Menschen, die noch nicht mit Western Blotting arbeiten.
Alle Komponenten dieser Western Blotting-Kits sind für die Kompatibilität mit dem SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate optimiert und für den Nachweis sekundärer Primärantikörper für Maus und Kaninchen erhältlich. Alle SuperSignal Western Blotting-Kits enthalten vollständige, detaillierte Anweisungen für die neuen Western Blotting-Verfahren und abgekürzte Protokolle für erfahrene Anwender. Die Kits sind auch in einem Standardformat (Substrat und optimierte HRP-Konjugate) oder einem vollständigen Format erhältlich, das auch den Thermo Scientific Superblock Buffer und BupH Tris Buffer Saline enthält.
Leistungsmerkmale:
Standard- und Komplettkits – wählen Sie Kits mit nur sekundären Antikörpern und Chemolumineszenz-Substraten oder Kits, die auch Blockierpuffer und Waschpuffer enthalten
Maus- und Kaninchen-Kits – wählen Sie Kits mit Ziege-Anti-Maus-IgG oder Ziege-Anti-Kaninchen-IgG-Sekundärantikörperkonjugaten
Anleitungen– vollständiges, detailliertes Handbuch mit empfohlenen Antikörperverdünnungen
Bestellinformationen:
Jedes Kit liefert genügend Reagenzien zur Verarbeitung von 50 Miniblots oder 4000 cm2 Membran.
Inhalt:
Standard-Nachweis-Kits enthalten: West Pico Substrate (Luminol/Enhancer-Lösung und stabile Peroxidlösung), HRP-konjugiertes Anti-Kaninchen-IgG, Anti-Maus-IgG oder Biotin-bindendes Protein. Zu den kompletten Nachweis-Kits gehören auch Superblock Blocking Buffer und TBS Wash Buffer.
Spezifikation
SuperSignal West Pico Complete Maus IgG-Nachweiskit | |
Chemolumineszenz | |
Nitrozellulose, PVDF | |
1.5 L | |
Meerrettich-Peroxidase | |
50 Mini-Blots (4.000 cm² Membran) |
Maus-IgG-Nachweiskit | |
Western Blot | |
SuperSignal™ | |
HRP | |
Maus | |
Ausreichend für: ∼62 Miniblots zur Untersuchung mit Primärantikörpern aus Mäusen • SuperSignal West Pico Luminol/Verstärkerlösung, 250 ml • stabile Peroxidlösung SuperSignal West Pico, 250 ml • Peroxidase-konjugiertes Ziege-Anti-Maus-IgG (H + L), 2 ml • SuperBlock Blockierpuffer, 1 l • TBS-Packungen (für jeweils 500 ml), 4 Packungen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
1Stunden
2Minuten
0Sekunden
49 -
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
1Stunden
2Minuten
0Sekunden
49Neues Angebot Jetzt sparen