Learn More
Thermo Scientific™ HisProbe™-HRP-Konjugat
Mit diesem nickelaktivierten Meerrettich-Peroxidase- (HRP)-Derivat können Sie Histidin-getaggte Fusionsproteine und andere Histidin-reiche Proteine direkt nachweisen.
Marke:  Thermo Scientific™ 15165
387.60 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10208163
  • 524.00 CHF / 2 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ HisProbe-HRP ist ein (Ni2+) nickelaktiviertes Derivat von Meerrettichperoxidase (HRP). Dieses Produkt wurde für den direkten Nachweis rekombinanter histidinmarkierter Proteine und anderen histidinreichen Proteinen optimiert.
Im Gegensatz zu Anti-6xHis-Antikörpern kann HisProbe-HRP Polyhistidin-Tags unabhängig von benachbarten Tags erkennen. Das Nachweiskit enthält Blockierungspuffer und chemilumineszentes Substrat für den sensitiven Western-Blot-Nachweis über das HisProbe-HRP-Konjugat. Der aktive Ligand in HisProbe-HRP ist ein Tridentatchelator, der es ermöglicht, Ni2+ in aktiver Form für die nachfolgende Interaktion und den Nachweis von Zielmolekülen zu binden. Der aktive Chelator verfügt über Bindungsfunktionen, die Iminodiessigsäure (IDA) ähneln, wenn er für die immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC) verwendet wird.
Besondere Merkmale:
  • Schnell – Der His-Tag-Nachweis erfolgt mit einer einstufigen Sondeninkubation, die die Ausführung eines langen primären/sekundären Antikörperreaktionsprotokolls in zwei Schritten überflüssig macht
  • Kostengünstig – Keine Notwendigkeit, teure Primär-/Sekundärantikörper zu kaufen; wesentlich kostengünstiger als Anti-6xHis-Tag Antikörper
  • Hohe Spezifität – HisProbe-HRP kann His-Tags unabhängig von benachbarten Tags erkennen
  • Geringere sterische Hinderung – HisProbe-HRP ist kleiner als Antikörper und erkennt His-markierte-Fusionsproteine, die bei der Verwendung einiger Anti-His-Tag-Antikörper oft nicht nachweisbar sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pierce HisProbe-HRP-Konjugat
Chemolumineszenz
HisProbe™
Alle Spezies
HRP-Konjugat
Fest
2 mg
Lagerung: Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ392290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog Number15165
ChargennummerZD394415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2024 Catalog Number15165
ChargennummerZA384963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog Number15165
ChargennummerYH376624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/08/2023 Catalog Number15165
ChargennummerYC368392A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2023 Catalog Number15165
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HisProbe™-HRP-Konjugat > HisProbe Konjugat; 2 mg