Learn More
Thermo Scientific™ Clean-Blot™ IP Detection Kit (HRP)
Vermeiden Sie mit diesen HRP- und AP-Konjugaten Störungen durch denaturierte IP-Antikörperfragmente in Western Blots mit immunpräzipitierten Proteinen.
Marke:  Thermo Scientific™ 21232
384.30 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10723495
  • 648.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Clean-Blot IP-Detektionsreagenzien sind HRP- und AP-Konjugate, die für den Western Blot-Nachweis primärer Antikörper nach Immunpräzipitation ohne Interferenzen durch denaturierte IP-Antikörperfragmente optimiert sind.
Clean-Blot IP-Reagenzien ermöglichen die problemlose Erkennung von Zielproteinen durch Western Blot nach IP-Assays (Immunpräzipitation). Sie funktionieren durch eine spezifische Bindung an funktionelle Primärantikörper (Gesamt-IgG), ohne dabei Fragmente der IP-Antikörper zu binden, die das immunopräzitierte Protein in der Regel durch Elektrophorese und Membrantransfer begleiten. Die Clean-Blot IP-Reagenzien und das HRP-Kit eliminieren Detektionsstörungen sowohl von Schwerketten- (ca. 50 kDa) als auch Leichtketten-IgG-Fragmenten (25 kDa), die für den ersten Immunpräzipitationsassay verwendet werden. Zu den Clean-Blot IP-Produkten gehören Nachweisreagenzien mit alkalischer Phosphatase-Konjugat oder Meerrettichperoxidase-Konjugat und das komplette Clean-Blot IP-Nachweis-Kit (HRP) für die Entwicklung chemilumineszenter Substrate.
Besondere Merkmale:
  • Universal – Binden und detektieren der meisten Spezies, IgG-Unterklassen und Isotypen primärer Antikörper, die häufig für Western Blotting verwendet werden
  • Kompatibel – Effektiv mit IP-Assays, die mit Protein A-, Protein G- oder Anti-IgG-Agarosebeads und einem Blockierungspuffer durchgeführt werden
  • Kosteneffizient – Eliminiert die Kosten und zusätzliche Arbeit im Zusammenhang mit kovalenter Immobilisierung von IP-Antikörpern zur Vermeidung von Interferenzen beim Western Blotting
  • Flexibel – Erhältlich als Reagezien mit alkalischer Phosphatase (AP) und Meerrettichperoxidase (HRP) für den Nachweis mit chemolumineszierenden, fluoreszierenden oder kolorimetrischen Substraten
  • Einfach zu verwenden – Das Western-Blotting-Protokoll muss nicht geändert werden; ersetzen Sie einfach das herkömmliche sekundäre HRP-Konjugat durch das Clean-Blot IP-Nachweisreagenz
  • Ungehinderte Detektion – Klare Western-Blot-Ergebnisse für Immunpräzipitationsassays ohne signifikante Interferenz durch denaturierte IgG-Banden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Clean-Blot IP Nachweisreagenz-Kit (HRP)
Chemolumineszenz
Western Blot
25 blots
Alle Spezies
Ausreichend für: 25 Mini-Blots oder 2.000 cm2-Membran
• Clean-Blot Detektionsreagenz (HRP), 2,5 ml
• StartingBlock T20 (TBS) Blockierpuffer, 1 l
• Pierce ECL-Detektionsreagenz 1, Peroxidlösung, 125 ml
• Pierce ECL-Detektionsreagenz 2, Luminol/Verstärkungslösung, 125 ml
Lagerung bei 4 °C.
IP-Nachweisreagenz (HRP)
Flüssig
Clean-Blot™
HRP
25 Mini-Blots, 2.000 cm² Membran
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ393877 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number21232
ChargennummerZA380563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number21232
ChargennummerYD354205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number21232
ChargennummerXJ360579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2022 Catalog Number21232
ChargennummerXD339389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/04/2022 Catalog Number21232
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Clean-Blot™ IP Detection Kit (HRP) > HRP-Kit; 1,25 l-Kit