Learn More
Cytiva VacuCap™ 90 PF Vakuumfiltrationsvorrichtungen
Innovative Flaschenaufsatzfilter für die schnelle Vakuumfiltration von 100 ml bis 5 l wässrigen Lösungen.
Marke: Cytiva 4628
285.71 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Supor (hydrophiles PES) | |
Steril | |
90 mm |
0,8/0,2 μm | |
60 cm2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva VacuCap™ 90 PF Vakuumfiltrationsvorrichtungen > 90 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur