Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kit, ECL Substrate
Optimierte Reagenzien, die die Zeit für die Durchführung eines typischen Western Blots von 4 Stunden auf ca. 55 Minuten verkürzen.
Marke:  Thermo Scientific™ 35050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10510024
  • 458.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, ECL Substrate enthält optimierte Reagenzien, die die Zeit für die Durchführung eines typischen Western Blots von 4 Stunden auf ca. 55 Minuten verkürzen.
Das Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien, um einen Western Blot mit einem primären Antikörper für Maus oder Kaninchen zu vollenden. Das Protokoll benötigt praktisch nur wenig Zeit und liefert Ergebnisse, die mit dem klassischen Western Blotting mit ECL vergleichbar sind. Das im Lieferumfang enthaltene Pierce ECL Substrat erzeugt ein chemilumineszentes Signal, das mit fotografischen oder anderen Bildgebungsverfahren erkannt wird. Blots können wiederholt dem Film ausgesetzt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen, oder die primären Antikörper- und Immundetektionsreagenzien werden entfernt und erneut untersucht.
Besondere Merkmale:
  • Schnell – Die gesamte Empfindlichkeit des Pierce ECL-Substrats; spart drei bis vier Stunden gegenüber herkömmlichen Blotting-Methoden
  • Praktisch – Keine teure Hardware oder zusätzlicher Platz auf dem Labortisch erforderlich; verhindert Verstopfungen der Membran
  • Wirtschaftlich – Die Kosten sind ungefähr gleich wie bei einem klassischen Western Blot; keine teuren Verbrauchsmaterialien oder zusätzliche Ausrüstung
  • Einfach – Optimierte Kits enthalten alle Reagenzien außer dem primären Antikörper
  • Vielseitig – Kits funktionieren sowohl mit primären Kaninchen-Antikörpern als auch mit primären Maus-Antikörpern
Enthält:
Kits enthalten alle Reagenzien zur Durchführung von Western Blots, die mit primären Antikörpern gegen Maus und Kaninchen untersucht werden, einschließlich: Fast Western Antibody Diluent; Fast Western 10X Wash Buffer; Fast Western Optimized HRP Reagent; Pierce ECL Detection Reagent 1; Pierce ECL Detection Reagent 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Western-Blot-Kit
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
1 l-Kit
Meerrettich-Peroxidase
25 Mini-Blots
Chemolumineszenz
Western Blot
Pierce™
HRP
Maus, Kaninchen
Ausreichend für: 25 Mini-Blots mit Maus- oder Kaninchen-Primärantikörpern
• Fast Western Antikörperverdünnungsmittel, 500 ml
• Fast Western 10X Waschpuffer, 250 ml
• Fast Western Optimized HRP Reagenz, 25 ml
• Pierce ECL Detection Reagent 1, 125 ml
• Pierce ECL Detection Reagent 2, 125 ml
Bei 4 °C lagern.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Fast Western Blot Kit, ECL Substrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium chloride, Tris (hydroxymethyl) aminomethane, Nonidet