Learn More
Salzlösung Natriumcitrat (SSC), 20 X-Lösung (Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Marke: Fisher BioReagents BP1325-1
51.79 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SSC-Puffer wird als Puffer in Southern-Übertragungsprotokollen verwendet.Spezifikation
Kochsalzlösung-Natriumcitrat | |
Flüssig | |
7 | |
1L |
RT | |
DNase-frei | |
Molekularbiologie | |
2,9 bis 3,1 M |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Saline-Sodium Citrate 20X Solution
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzlösung Natriumcitrat (SSC), 20 X-Lösung (Molekularbiologie), Fisher BioReagents > Nalgene Poly-Flasche; 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur