Learn More
Invitrogen™ SuperFi™ Buffers
Invitrogen SuperFi Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Platinum SuperFi DNA Polymerase.
164.00 CHF - 167.00 CHF
Spezifikation
Polymerase | Platinum SuperFi DNA-Polymerase |
---|---|
Menge | 4 × 1,25 ml |
Versandbedingung | Trockeneis |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue |
Ausgangsmaterial | DNA |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15555033
|
Invitrogen™
12355005 |
Colorless |
164.00 CHF
5 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15565033
|
Invitrogen™
12356005 |
Green |
167.00 CHF
5 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Invitrogen™ SuperFi™ Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Invitrogen™ Platinum™ SuperFi DNA Polymerase. The buffer contains 7.5 mM MgCl2 which provides 1.5 mM MgCl2 in the final reaction.
The SuperFi Green Buffer (Cat. No. 12356005) includes a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel. The colored buffer does not interfere with the enzyme performance and is compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation, and restriction digestion.
For applications that require PCR product analysis by absorbance or fluorescence excitation, we recommend using the colorless SuperFi™ Buffer. (12355005)
Spezifikation
Platinum SuperFi DNA-Polymerase | |
Trockeneis | |
DNA |
4 × 1,25 ml | |
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue | |
4 x 1.25 mL |