Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromsulfophthalein Natriumsalz Hydrat Artikelnummer.: 11310558
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Bromsulfophthalein Natriumsalz Hydrat
Artikelnummer. 11310558
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11310558
Marke: Thermo Scientific Chemicals 043878.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Sulfobromophthalein sodium salt hydrate is a reagent for the quantitative determination of proteins, a dye for liver diagnostics in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-67-0
Summenformel C20H8Br4Na2O10S2
Molekulargewicht (g/mol) 837.99
MDL-Nummer MFCD00150017
InChI-Schlüssel GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
Synonym bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
PubChem CID 102371197
ChEBI CHEBI:63827
IUPAC-Name Dinatrium;2-Sulfo-4-[4,5,6,7-Tetrabrom-1-(4-Oxido-3-Sulfophenyl)-3-Oxo-2-Benzofuran-1-yl]Phenolat
SMILES [Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfobromophthalein sodium salt hydrate
Farbe Weiß
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,8954
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 837.98 (Anhydrous)
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN07L081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number043878.14,043878.03,043878.06
ChargennummerZ31K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog Number043878.03,043878.14,043878.06
ChargennummerT18K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number043878.03,043878.14,043878.06
ChargennummerU04J012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number043878.03,043878.14,043878.06
ChargennummerR06I003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2022 Catalog Number043897.01,043897.03,043878.03,043878.14,043878.06
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Bromsulfophthalein Natriumsalz Hydrat >