Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromphenolblau, rein Artikelnummer.: 11388731
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromphenolblau, rein
Artikelnummer. 11388731
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11388731
Marke: Thermo Scientific Chemicals 189910250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4430-25-5
Summenformel C19H6Br8O5S
Molekulargewicht (g/mol) 985.53
InChI-Schlüssel QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromophenol blue, 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl-3h-benzo c 1,2 oxathiole 1,1-dioxide, tetrabromphenol tetrabromsulfonphthalein, unii-s6fo6931n7, ccris 5488, 3',3,5',5-tetrabromophenol-4,5,6,7-tetrabromosulfonephthalein, phenol, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromo, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromophenol s,s-dioxide
PubChem CID 78159
IUPAC-Name 2,6-Dibromo-4-[4,5,6,7-Tetrabrom-3-(3,5-Dibromo-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-Phenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabromophenol Blue
Schmelzpunkt 203.0°C to 205.0°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 19,II,107
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water.
Formelmasse 985.53
Güte Rein
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog Number189910250,189910050
ChargennummerA0461354 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number189910250,189910050
ChargennummerA0454361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number189910250,189910050
ChargennummerA0450506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number189910250,189910050
ChargennummerA0449065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2023 Catalog Number189910250,189910050
Produktidentifikator
  • Tetrabromophenol Blue
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromphenolblau, rein >