Learn More
Chlorhexidindigluconat, 20 % w/v wässr. Lsg., nicht steril, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11334098
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Chlorhexidindigluconat, 20 % w/v wässr. Lsg., nicht steril, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334098
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2000 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11334098
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041385.AE
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 18472-51-0 | C34H54Cl2N10O14 | 897.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Chlorhexidindigluconat, 20 % w/v wässrig Die Lösung wird als orales antiseptisches Mittel und antimikrobielles Mittel verwendet. Es ist ein Wirkstoff in keimtötender Mundspülung, Haustiershampoo, chirurgischen Gleitmitteln sowie Wischtüchern und Handseife. Es wird in der Studie verwendet, um die Rolle von ätherischen Ölen zur Verbesserung der Hautantiseptik zu erkennen. Es spielt eine entscheidende Rolle als Desinfektionsmittel und Konservierungsmittel in pharmazeutischen Produkten. Es wird auch als Zusatzstoff in Kosmetika wie Cremes, Zahnpasta und Deodorants verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18472-51-0
Summenformel C34H54Cl2N10O14
Molekulargewicht (g/mol) 897.76
MDL-Nummer MFCD00083599
InChI-Schlüssel YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
Synonym peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
PubChem CID 60148207
IUPAC-Name (1E)-2-[6-[[Amino-[(E)-[amino-(4-chloranilin)methyliden]amino]methyliden]amino]hexyl]-1-[amino-(4-chloranilin)methyliden]guanidin;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansäure;sulfan
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlorhexidine digluconate
Namenshinweis Non-sterile
Farbe Farblos
Dichte 1.06 g/mL
Prozentgehaltsbereich 20% w/v wässrige Lösung
Menge 100 mL
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 897.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% w/v wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP25L043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog Number041385.AP,041385.AC,041385.AE,041385.AY
ChargennummerP24L029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog Number041385.AP,041385.AC,041385.AE,041385.AY
ChargennummerR28G002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number041385.AP,041385.AC,041385.AE,041385.AY
ChargennummerU20K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number041385.AP,041385.AC,041385.AE,041385.AY
ChargennummerT18K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number041385.AP,041385.AC,041385.AE,041385.AY
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorhexidine digluconate, 20% w/v aqueous solution, non-sterile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Chlorhexidine digluconate
Name des Produkts
Chlorhexidindigluconat, 20 % w/v wässr. Lsg., nicht steril, Thermo Scientific Chemicals >