Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromsulfophthalein Natriumsalz Hydrat
Beschreibung
Sulfobromophthalein sodium salt hydrate is a reagent for the quantitative determination of proteins, a dye for liver diagnostics in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfobromophthalein sodium salt hydrate |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Merck Index | 14,8954 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 837.98 (Anhydrous) |
Physikalische Form | Pulver |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N07L081 | Analysenzertifikat | 10/02/2025 | 043878.14,043878.03,043878.06 |
Z31K002 | Analysenzertifikat | 06/01/2025 | 043878.03,043878.14,043878.06 |
T18K014 | Analysenzertifikat | 02/08/2024 | 043878.03,043878.14,043878.06 |
U04J012 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | 043878.03,043878.14,043878.06 |
Q14J032 | Analysenzertifikat | 26/04/2023 | 043878.03 |