Learn More
o-Kresolphthalein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11415353
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
o-Kresolphthalein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415353
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11415353
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12899.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 596-27-0 | C22H18O4 | 346.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 596-27-0
Summenformel C22H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 346.38
MDL-Nummer MFCD00005912
InChI-Schlüssel CPBJMKMKNCRKQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresolphthalein, cresolphthalein, 3,3'-dimethylphenolphthalein, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-3-methylphenyl, 3',3-dimethylphenolphthalein, o-cresolphalein, 3,3-bis 4-hydroxy-3-methylphenyl isobenzofuran-1 3h-one, unii-xou2d9049g, phenolphthalein, 3',3-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-m-tolyl phthalide
PubChem CID 68995
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Cresolphthalein
Schmelzpunkt 223°C to 225°C
Menge 10 g
Beilstein 310554
Merck Index 14,2576
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-on
Formelmasse 346.39
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10242804 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2022 ArtikelnummerA12899.18,A12899.09
Chargennummer61201056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12899.18,A12899.09
Chargennummer10232198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12899.18,A12899.09
Chargennummer10058433 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12899.18,A12899.09
Chargennummer61101202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12899.18,A12899.09
Name des Produkts
o-Kresolphthalein, Thermo Scientific Chemicals >