Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip pH 5.3-6.3
Nutzen Sie die ölfreie, problemlose isoelektrische Fokussierung (IEF)
Marke:  Invitrogen™ ZM0015
Artikelnummer. 12050216
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Jede Packung ZOOM™ Streifen enthält 12 Streifen, die an einer dreifach gefalteten Karte befestigt sind.
Requires : ZOOM IPGRunner System
Beschreibung
Beschreibung
  • Maximale IEF-Auflösung beim Zoomen von Zielproteinen
  • Schnelle isoelektrische Fokussierung von Proteinen und einfache Handhabung
  • Jeder ZOOM-Streifen ist 7 cm lang und enthält eine dünne Schicht Polyacrylamid-Gel mit einem linearen pH-Gradienten
  • Enger pH-Bereich mit einer Einheit zur Erweiterung der Proteintrennung innerhalb eines bestimmten Untersuchungsbereichs
  • Einzeln mit eindeutigen Kennnummern, pH-Bereich und Ausrichtungsmarkierungen gekennzeichnet
2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jede Packung ZOOM™ Streifen enthält 12 Streifen, die an einer dreifach gefalteten Karte befestigt sind. Bei -20°C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert ein Jahr lang haltbar.
Polyacrylamid
IPG-Streifen
Protein
ZOOM™
Trockeneis
ZOOM IPG-Streifen
5,3 bis 6,3
7 cm (Streifen)
Isoelektrische Fokussierung
12 strips
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer220616 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberZM0015
Chargennummer230207 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberZM0015
Chargennummer150716 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberZM0015
Chargennummer160119 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberZM0015
Chargennummer131212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberZM0015
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip pH 5.3-6.3 > IPG-Streifen pH 5,3-6,3