Learn More
Platin-Iridiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, hart, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 010055.BW
715.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11316767
  • 734.00 CHF / 50 Zentimeter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Platinum Iridium wire
Pt:Ir; 85:15 wt%
in Schrumpffolie verpackt
50 cm
MFCD02091683
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI25S040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010055.BW,010055.BS
ChargennummerI05M20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010055.BW,010055.BS
ChargennummerF19U010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number010055.BW,010055.BS
ChargennummerW30C003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number010055.BW,010055.BS
Name des Produkts
Platin-Iridiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, hart, Thermo Scientific Chemicals > 50 cm