Learn More
Thermo Scientific™ DEPC-behandeltes Wasser
Optimieren Sie mit diesem entionisierten, Diethylpyrocarbonat (DEPC)-behandelten und 0,22 μm-membrangefilterten Wasser Anwendungen mit RNA.
Marke: Thermo Scientific™ R0603
33.37 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
43.77 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Deionisiertes, mit Diethylpyrocarbonat (DEPC) behandeltes und mit einer 0,22 μm-Membran filtriertes Wasser. Es ist ideal für Anwendungen mit RNA.
Ideal für RNA-Anwendungen.- Frei von Endo- bzw. Exodeoxyribonukleasen, Ribonukleasen und Phosphatasen
Hinweis:
DEPC-behandeltes Wasser wird nicht für PCR- oder In-vivo-Experimente empfohlen (1).
Spezifikation
7,9 | |
Fläschchen | |
5 x 1 ml |
Molekularbiologie | |
DEPC-behandelt |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%