Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ steriler HDPE Powder Thief für den Einmalgebrauch
BIOPHARMA
Sampling Systems™ SteriWare™ steriler HDPE Powder Thief für den Einmalgebrauch ist ideal für die Entnahme repräsentativer Proben von bekannten Stellen innerhalb der Pulverschüttung.
155.00 CHF - 301.00 CHF
Spezifikation
Material HDPE
Sterilität Steril
Durchmesser (metrisch) 21 mm Durchmesser
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11965437
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8060H-501S
1 ml 500 mm
155.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11925457
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8060H-1001S
1 ml 1000 mm
207.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11925636
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
8060H-1005S
5 ml 1000 mm
207.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Add to basket
11965636
BIOPHARMA
View Documents
Sampling Systems™
8060H-1010S
10 ml 1000 mm
207.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Add to basket
11995437
BIOPHARMA
View Documents
Sampling Systems™
8060H-520S
20 mL 500 mm
185.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Add to basket
11905636
BIOPHARMA
View Documents
Sampling Systems™
8060H-505S
5 ml 500 mm
155.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Add to basket
11945457
BIOPHARMA
View Documents
Sampling Systems™
8060H-1020S
20 mL 1000 mm
301.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Add to basket
Description
Description
  • Montiert und verpackt in einem Reinraum
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA- oder EU-konformem HDPE
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • BSE/TSE-frei
  • Lückenlose Chargenrückverfolgbarkeit
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • Kreuzkontaminationsrisiko entfällt – das Gerät kann direkt aus dem Beutel verwendet werden
  • Vor oder nach der Probennahme ist keine Reinigung erforderlich
  • Keine Reinigungsvalidierung (dies ist sehr teuer in der Einrichtung und Ausführung)
  • Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100,000 (Beschreibungen der einzelnen Probenehmer überprüfen)
  • Beruhigende Sicherheit
  • Geeignet für alle Branchen (Pharmazie, Lebensmittel, Chemie, Kosmetik, Biotechnologie usw.)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • Finanzen
  • Sparen Sie Zeit und Geld (die Reinigung eines wiederverwendbaren Probenehmers kostet mehr als die Anschaffung eines Einweg-Probenehmers)
Specifications
Specifications
HDPE
Steril
21 mm Durchmesser
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sampling Systems™ SteriWare™ steriler HDPE Powder Thief für den Einmalgebrauch