Learn More
Fisherbrand™ Kunststoffdeckel für Ultraschallreinigungsgerät
Eine praktische Abdeckung als Ergänzung zu Ihrem Ultraschallreinigungsgerät. Fisherbrand™ Diese Abdeckungen für Ultraschallreinigungsgeräte sind aus langlebigem blauem Kunststoff hergestellt.
Marke:  Fisherbrand™ 1003287
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10345962
  • 43.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reduziert Betriebsgeräusche und beschleunigt den Aufheizvorgang
  • In umgedrehten Zustand kann der Deckel als Abtropfschale verwendet werden
  • Die gesammelte Reinigungsflüssigkeit kann wieder in den Tank gegeben werden
Spezifikation
Spezifikation
Deckel
Ultraschallreiniger, 28 l
Medizinlabors und Produktionsprozesse in der Industrie
Kunststoff
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kunststoffdeckel für Ultraschallreinigungsgerät > Zur Verwendung mit dem FB11211 Ultraschallgerät