Learn More
Hamilton™ Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock) aus Edelstahl
Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten.
189.00 CHF - 532.00 CHF
Spezifikation
Material Stainless Steel
Produkttyp Luer-Lock Kel-F-Ansatznadel
Zur Verwendung mit (Geräte) LT- und TLL-Spritzen und Anschlüsse
Anschlusstyp Normkonus
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze Preis Menge & Verfügbarkeit  
10516985
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7752-01
10 G 5 oder AS
438.00 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11532445
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7750-07
16 G 2, 3 oder 4
189.00 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11562445
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7750-11
20 G 2, 3 oder 4
200.00 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10004214
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7752-13
22 G 5 oder AS
532.00 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11532455
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7750-21
30 G 2, 3 oder 4
189.00 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10779375
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7750-19
28 G 2, 3 oder 4
189.00 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11590072
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7750-05
14 G Individuell
194.00 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11502455
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7750-16
25 G 2, 3 oder 4
189.00 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11513274
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7752-18
22 s 5 oder AS
401.00 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11542445
Unterlagen ansehen
Hamilton™
7750-08
17 G 2, 3 oder 4
189.00 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
  • Der Anwender kann den Spitzentyp wählen
  • Autoklavierbar
  • Gassterilisierbar
  • Für Kel-F-Naben
  • Kundenspezifische Länge
  • Luer-Spitze aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
Luer-Lock Kel-F-Ansatznadel
LT- und TLL-Spritzen und Anschlüsse
Normkonus
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock) aus Edelstahl