Learn More
Hamilton™ Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock) aus Edelstahl
Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten.
Marke:  Hamilton™ 7752-18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11513274
  • 401.00 CHF / 6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
  • Der Anwender kann den Spitzentyp wählen
  • Autoklavierbar
  • Gassterilisierbar
  • Für Kel-F-Naben
  • Kundenspezifische Länge
  • Luer-Spitze aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
22 s
0.72 mm
6/Packung
LT- und TLL-Spritzen und Anschlüsse
Stainless Steel
0.17 mm
Luer-Lock Kel-F-Ansatznadel
5 oder AS
Normkonus
Name des Produkts
Hamilton™ Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock) aus Edelstahl > Gauge: 22s; Kanülenspitzentyp: 5 oder AS