Learn More
Hamilton™ Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock) aus Edelstahl
Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten.
Marke:  Hamilton™ 7752-13
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10004214
  • 532.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
  • Der Anwender kann den Spitzentyp wählen
  • Autoklavierbar
  • Gassterilisierbar
  • Für Kel-F-Naben
  • Kundenspezifische Länge
  • Luer-Spitze aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
22 G
0.72 mm
6/Packung
5 oder AS
Normkonus
Stainless Steel
0.41 mm
Luer-Lock Kel-F-Ansatznadel
9,5 bis 304 mm
LT- und TLL-Spritzen und Anschlüsse