Learn More
Hamilton™ Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock) aus Edelstahl
Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten.
Marke:  Hamilton™ 7750-11
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11562445
  • 200.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 18-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
  • Der Anwender kann den Spitzentyp wählen
  • Autoklavierbar
  • Gassterilisierbar
  • Für Kel-F-Naben
  • Kundenspezifische Länge
  • Luer-Spitze aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
20 G
0.91 mm
6/Packung
LT- und TLL-Spritzen und Anschlüsse
Stainless Steel
0.6 mm
Luer-Lock Kel-F-Ansatznadel
2, 3 oder 4
Normkonus