Learn More
Hamilton™ Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock) aus Edelstahl
Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten.
Marke: Hamilton™ 7750-07
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In verschiedenen Gauges erhältlich
- Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
- Der Anwender kann den Spitzentyp wählen
- Autoklavierbar
- Gassterilisierbar
- Für Kel-F-Naben
- Kundenspezifische Länge
- Luer-Spitze aus Edelstahl
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
16 G | |
1.65 mm | |
2, 3 oder 4 | |
Normkonus |
Stainless Steel | |
1.19 mm | |
Luer-Lock Kel-F-Ansatznadel | |
LT- und TLL-Spritzen und Anschlüsse |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock) aus Edelstahl > Gauge: 16 g; Art der Nadelspitze: 2, 3 oder 4
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur