Learn More
Hamilton™ Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock) aus Edelstahl
Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten.
Marke:  Hamilton™ 7752-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10516985
  • 438.00 CHF / 6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
  • Der Anwender kann den Spitzentyp wählen
  • Autoklavierbar
  • Gassterilisierbar
  • Für Kel-F-Naben
  • Kundenspezifische Länge
  • Luer-Spitze aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
10 G
3.4 mm
9,5 bis 304 mm
LT- und TLL-Spritzen und Anschlüsse
Stainless Steel
2.7 mm
Luer-Lock Kel-F-Ansatznadel
5 oder AS
Normkonus
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hamilton™ Nadeln für Kel-F-Ansatz (Luer Lock) aus Edelstahl > Gauge: 10 g; Art der Nadelspitze: 5 oder AS