Learn More
Thermo Scientific™ Massive Türoption mit Innentür aus Glas für große Kammer
Schutz für lichtempfindliche Proben
Marke: Thermo Scientific™ 1900667
Beschreibung
Massive Außentür für die Thermo Scientific™ Kammer – ersetzt die äußere Standard-Glastür zum Schutz der Proben vor Licht. Empfohlen für lichtempfindliche Anwendungen. Werksseitig installierte Option, bitte in Verbindung mit Umweltkammer bestellen. F
- Ersetzt die äußere Standard-Glastür zum Schutz der Proben vor Licht
- Empfohlen für lichtempfindliche Anwendungen
- Werksseitig installierte Option, bitte in Verbindung mit Umweltkammer bestellen
- Wählen Sie je nach Kammergröße: klein (für Modelle mit 311 l/11 cu.ft.) oder groß (für Modelle mit 821 l/29cu.ft.)
- Die optionale Innentür aus Glas ermöglicht eine Sichtprüfung der Proben ohne größere Störungen der Temperatur-/Feuchtigkeitswerte
Spezifikation
Massive Tür mit innerer Glastür für große Kammer, ersetzt äußere Standard-Glastür, werksseitig installiert | |
LED | |
Massive Tür mit innerer Glastür für große Kammer | |
Werksseitig installierte massive Tür mit Innentür aus Glas |
Bestellung mit Kammermodellen 3920, 3940, 3948, 3960, 3962 | |
Zubehör, massive Tür | |
Inkubation, lichtempfindliche Anwendungen |