Learn More
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, verklebt, weiß, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 24 04 0842
93.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24362" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gebrauchsfertige Kombinationsdichtungen
- Kein zeitaufwändiger und komplizierter Zusammenbau
- Keine Kontamination der Einlage durch Schweiß oder Fett, die normalerweise durch manuellen Zusammenbau verursacht wird
- Weiße 24-400-Verschlüsse
Spezifikation
Mittelloch | |
Weiß, Beige, Naturfarben | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube | |
24-400 Fläschchen mit Schraubgewinde |
Silikon/PTFE | |
24 mm | |
Lagerung | |
3,2 mm | |
24 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
3Stunden
22Minuten
8Sekunden
49 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
78Stunden
22Minuten
8Sekunden
49Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
34Stunden
22Minuten
8Sekunden
49Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%