Learn More
Labconco™ Transparente Trocknungskammern für FreeZone™ Gefriertrockner
Transparente Kammer für gute Übersicht auf größere Mengen in der Gefriertrocknung.
Marke:  Labconco™ 7318702
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15797807
  • 2515.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Transparente Kammer für gute Übersicht auf größere Mengen in der Gefriertrocknung.
  • Acrylkammer mit 12,0 Zoll-Durchmesser, geeignet für alle FreeZone™ Gefriertrockner
  • Für gute Übersicht auf größere Mengen in der Gefriertrocknung
  • Platz für Produktböden (3 Einlegeböden) 7317100
  • Mit durchsichtigem Acryldeckel mit Dichtung, Vakuumablassventil und Durchlassventil für elektrische Kabel
  • Passt für Kondensatoren mit einem Durchmesser von 10,12 in. oder 14,0 in.
  • Öffnung mit 8 in.-Durchmesser zum Kollektor am Boden der Kammer
Spezifikation
Spezifikation
Gefriertrocknungssystem
Klar
Short
13.6 Zoll
17 lb.
3
Acrylic
FreeZone™ Gefriertrockner
16,8 in.
14 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Transparente Trocknungskammern für FreeZone™ Gefriertrockner > Kurz; H 16,8 in.