Learn More
Labconco™ Transparente Trocknungskammern für FreeZone™ Gefriertrockner
Transparente Kammer für gute Übersicht auf größere Mengen in der Gefriertrocknung.
Marke: Labconco™ 7318802
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Transparente Kammer für gute Übersicht auf größere Mengen in der Gefriertrocknung.
- Acrylkammer mit 12,0 in.-Durchmesser für alle FreeZone™ Gefriertrockner
- Für gute Übersicht auf größere Mengen in der Gefriertrocknung
- Platz für Produktböden (3 Einlegeböden) 7317100
- Mit Aluminiumdeckel mit 8 Neoprenventilen mit geformten Kunststoffknöpfen und einer Durchführung für elektrische Kabel
- Zur Verwendung mit 1/2 in.- und 3/4 in.-Adaptern
- Passt für Kondensatoren mit einem Durchmesser von 10,12 in. oder 14,0 in.
- Öffnung mit 8 in.-Durchmesser zum Kollektor am Boden der Kammer
Spezifikation
Drying Chamber | |
Klar | |
Short | |
8 Valves | |
15,3 in. | |
19 lb. |
3 | |
Acrylic | |
FreeZone™ Gefriertrockner | |
17,4 in. | |
22 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Transparente Trocknungskammern für FreeZone™ Gefriertrockner > Kurz mit 8 Ventilen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur