Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Routine-Serie
Für präzise Messungen einer großen Bandbreite an Probentypen. Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden der Routine-Serie mit EQUITHAL™-Technologie garantieren kürzeste Ansprechzeiten auch bei großen Temperaturschwankungen.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343050
278.63 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact und tragbaren Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
- Trinkwasser
- Hochsalzhaltige Lösungen oder Meerwasser
- Mikrobiologische Proben
- Korrosive Säuren und Basen
- Allgemeine Laboranwendungen
- Chemikalien
- Hohe pH-Werte
- TRIS-konform
Zubehör und Pflege
- Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- Spitze: Öffnen Sie den Einfüllanschluss während der Messung und füllen Sie Elektrolytlösung auf
- Keramikdiaphragma
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Bestellinformation
Kabel nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).
Spezifikation
S7 | |
Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
3 mol/l KCl | |
S7 auf BNC (30281915) | |
ARGENTHAL | |
InLab™ Routine | |
3 mol/l KCl | |
0 °C bis 100 °C | |
120 mm | |
12 mm |
Keramik | |
0 bis 14 | |
Kombinationselektrode | |
Präzise Messungen in einer großen Bandbreite an Probentypen | |
Electrode only | |
HA-Glas | |
< 20 s | |
32 bis 212 °F | |
4,72 in. | |
0,47 in. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13