Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Ergibt ein helles und stabiles Biolumineszenzsignal (Halbwertszeit von mehr als 1 Stunde) in Anwesenheit von Cypridina-Luziferase-Reportern.
Marke:  Thermo Scientific™ 16171
820.80 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12201632
  • 1092.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Assay-Kit
Kit für 1000 Reaktionen
Reporter-Enzym, Luziferase-Reporter-Assay
Biolumineszierend
384-Well-Platte, 96-Well-Platte
Chemisches Substrat
Luziferase-Substrat
Vargulin (Cypridina Luciferin)
Luziferase, Cypridina-Luziferase
• Cypridina-Glow-Assay-Puffer, 5 ml, Aufbewahrung bei 4 °C
• Vargulin (1X), 0,5 ml, Aufbewahrung bei -20 °C
• 2X Zelllysepuffer, 6 ml, Aufbewahrung bei Raumtemperatur
Nach Erhalt das Kit bei -20 °C lagern oder die einzelnen Komponenten wie oben angegeben lagern.
Säugetierzellen
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Enzym-markiert
Verbesserte Chemolumineszenz
Pierce™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZG400260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2024 Catalog Number16171
ChargennummerZD380558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2024 Catalog Number16171
ChargennummerYF375859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2023 Catalog Number16171
ChargennummerYA358118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2023 Catalog Number16171
ChargennummerXE343090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2022 Catalog Number16171
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Glow Assay Kit > 1.000 Reaktionen/Kit