Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Einweg-Säulen, 2 ml
Leere Tropfsäulen (0,5 bis 5 ml) mit passenden Frits und Kappen zum Verpacken von Affinitäts- oder Entsalzungsharzen zur Verwendung in Schwerkraftflussreinigungsverfahren.
Marke: Thermo Scientific™ 29920
435.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Disposable Plastic Columns sind Leersäulen mit passenden Fritten und Verschlusskappen für den Gebrauch in einer Vielfalt von Harz-basierten Affinitäts- und Entsalzungstechniken.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Die Großpackungen mit Leersäulen sind kostengünstige und praktische Vorrichtungen zum Packen von Trägern für die Affinitätsreinigung und Entsalzungsharzen für Schwerkraftfluss-basierte Verfahren. Es werden drei Säulengrößen für Verfahren mit 0,5 bis 10 ml Harzbettvolumen angeboten. Im Lieferumfang dieser Kunststoffsäulen sind passende paarweise Polyethylen-Scheiben und Polypropylen-Verschlusskappen (für oben und unten) enthalten. Die Säulen sind preisgünstig für den einmaligen Gebrauch und ausreichend haltbar, um die Säulen für unterschiedliche Anwendungen zu präparieren und aufzubewahren.Besondere Merkmale:
- Tischgerät für schwerkraftbasierte Affinitätsreinigung und Größenauschlusschromatographie
- Komplett mit porösen Polyethylen-Scheiben, Stoppern und Verschlusskappen
- Die Säulen können vorgepackt und gelagert werden, bis sie gebraucht werden
- Mit den meisten wässrigen Puffern kompatibel, die üblicherweise in der Chromatographie für die Elution verwendet werden
- Um die Flussraten zu steigern, können Plastiktrichter zur Erhöhung des Pufferreservoirs eingesetzt werden
Enthält:
Das Einstiegspaket enthält zwei Säulen in jeder verfügbaren Größe (d.h. insgesamt 6 Säulen), passendes Säulenzubehör (Scheiben und Kappen) sowie einen Trichter (zur Erweiterung des Säulenreservevolumens)
Spezifikation
2 ml | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
100 columns | |
Schwerkraftfluss-Säule |
Einwegsäulen, 2 ml | |
Pierce™ | |
Zentrifugationssäule | |
Leersäule, Polyethylenfilter |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen