Learn More
Natriumtrifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium trifluoroacetate is used in acid catalyzed reactions. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients (API). Further, it acts as a precursor for the trifluoromethylation of aldehydes using copper(I) halide as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natriumtrifluoracetat wird in säurekatalysierten Reaktionen verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für pharmazeutische Wirkstoffe (active pharmaceutical ingredients, API) verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Vorläufer für die Trifluormethylierung von Aldehyden, wobei Kupfer(I)-Halogenid als ein Katalysator verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen. Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium trifluoroacetate |
Schmelzpunkt | ∼207°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 500 g |
Beilstein | 3597949 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | Natrium;-2,2,2-trifluoracetat |
Formelmasse | 136 |
Reinheit (%) | 98% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252612 | Analysenzertifikat | 03/10/2024 | A14613.14,A14613.36,A14613.22 |
10249695 | Analysenzertifikat | 16/02/2024 | A14613.14,A14613.36,A14613.22 |
10218941 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14613.14,A14613.36,A14613.22 |
10206756 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14613.14,A14613.36,A14613.22 |
10165270 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14613.14,A14613.36,A14613.22 |