Learn More
Trifluoressigsäure, Natriumsalz 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10367760
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trifluoressigsäure, Natriumsalz 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367760
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10367760
Marke: Thermo Scientific Acros 157931000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2923-18-4 | C2F3NaO2 | 136.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 2923-18-4
Summenformel C2F3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 136.01
MDL-Nummer MFCD00013217
InChI-Schlüssel UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 517019
IUPAC-Name Natrium;-2,2,2-trifluoracetat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic acid, sodium salt
Namenshinweis 0.97
Schmelzpunkt 207,0°bis 209,0 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.97
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CO2Na
Menge 100 g
Beilstein 02, II, 186
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 625g/L water (25°C). Other solubilities: 131g/L in cf3cooh (30°C)
Formelmasse 136.01
Reinheit (%) 0.97
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number157931000,157930250
ChargennummerA0459304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number157931000,157930250
ChargennummerA0459003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number157931000,157930250
ChargennummerA0452417 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number157931000,157930250
ChargennummerA0450862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number157931000,157930250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid, sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Name des Produkts
Trifluoressigsäure, Natriumsalz 97 %, Thermo Scientific Chemicals >