Learn More
Natriumtrifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11462048
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumtrifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462048
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11462048
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14613.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Sodium trifluoroacetate is used in acid catalyzed reactions. It is also used as an intermediate for active pharmaceutical ingredients (API). Further, it acts as a precursor for the trifluoromethylation of aldehydes using copper(I) halide as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumtrifluoracetat wird in säurekatalysierten Reaktionen verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für pharmazeutische Wirkstoffe (active pharmaceutical ingredients, API) verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Vorläufer für die Trifluormethylierung von Aldehyden, wobei Kupfer(I)-Halogenid als ein Katalysator verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen. Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2923-18-4
Summenformel C2F3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 136.01
MDL-Nummer MFCD00013217
InChI-Schlüssel UYCAUPASBSROMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium salt, acetic acid, trifluoro-, sodium salt, sodium perfluoroacetate, trifluoroacetate sodium, sodium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid sodium, trifluoroacetic acid,sodium salt, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, sodium salt 1:1, trifluoroacetic acid, sodium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 517019
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium trifluoroacetate
Schmelzpunkt ∼207°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 100 g
Beilstein 3597949
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Natriumtrifluoracetat
Formelmasse 136
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252612 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog NumberA14613.14,A14613.36,A14613.22
Chargennummer10249695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog NumberA14613.14,A14613.36,A14613.22
Chargennummer10218941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14613.14,A14613.36,A14613.22
Chargennummer10206756 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14613.14,A14613.36,A14613.22
Chargennummer10165270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14613.14,A14613.36,A14613.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium trifluoroacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium trifluoroacetate
Name des Produkts
Natriumtrifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >